Tisk…
Styrene 99.5% stabilizovaný p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
220530010 220532500
ACRO220530010EA 1490 CZK
ACRO220530010 ACRO220532500
Styrene 99.5% stabilizovaný p.a.
Styrene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 145,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,906 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)