Tisk…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
A76001-100G A76001-25G A76001-5G
SIALA76001-100GEA 8160 CZK
SIALA76001-100G SIALA76001-25G SIALA76001-5G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
MW: 91.11
Bod varu: 264
Hustota: 1.1752 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008140
CAS číslo: 616-30-8
EINECS: 210-475-8