Tisk…
Styrene 99% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
132790010 132790025 132790100 132790250
ACRO132790010EA 1440 CZK
ACRO132790010 ACRO132790025 ACRO132790100 ACRO132790250
Styrene 99% stabilizovaný, extra pure
Styrene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,906 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)