Tisk…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104420250 104421000 104420050 104422500
ACRO104420250EA 2540 CZK
ACRO104420250 ACRO104421000 ACRO104420050 ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Bod varu: 264…265 °C (739 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008140
CAS číslo: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %