Tisk…

α-Methylstyrene 99% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene

127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 2080 CZK
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Methylstyrene 99% stabilizovaný
α-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 165…169 °C (760 mmHg)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,909 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008859
CAS číslo: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR