Tisk…
(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DL-Alaninol, 2-aminopropan-1-ol, DL-2-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
192171-25G 192171-5G
SIAL192171-25GEA 6520 CZK
SIAL192171-25G SIAL192171-5G
(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 0,928 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008085
CAS číslo: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
Merck Index: 12,00488