Tisk…
Hydrochinonmonomethylether 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 4820 CZK
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Hydrochinonmonomethylether 99%
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 243 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %