Tisk…
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A43804-100ML A43804-500ML
SIALA43804-100MLEA 1060 CZK
SIALA43804-100ML SIALA43804-500ML
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Bod varu: 176 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008095
CAS číslo: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426