1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
221950050
221950250
ACRO221950050EA
1340
CZK
ACRO221950050
ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilizovaný
1-Bromo-2-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₄BrI Bod varu: 120…121 °C (15 mmHg) Bod tání: 9…10 °C Hustota: 2,203 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS číslo: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |