Tisk…
Allyl isothiocyanate 94% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol 0,01%
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 923 CZK
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Allyl isothiocyanate 94% stabilizovaný
Allyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₅NS
Bod varu: 151…153 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,0175 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004822
CAS číslo: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022