Tisk…
3-Iodopropene 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
218540250 218541000
ACRO218540250EA 3090 CZK
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodopropene 97% stabilised
3-Iodopropene
Vzorec: C₃H₅I
Bod varu: 102…103 °C (760 mmHg)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 1,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001094
CAS číslo: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper