Tisk…
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
149650010 149650025
ACRO149650010EA 1810 CZK
ACRO149650010 ACRO149650025
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 158…160 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008139
CAS číslo: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥93 %
Color scale ≤50 APHA