3-Buten-2-one stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilization:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05901.0100
8.05901.0250
8.05901.0100EA
2230
CZK
8.05901.0100
8.05901.0250
3-Buten-2-one stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Vzorec:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol Bod varu: 81,4 °C (1013 hPa) Bod tání: –7 °C Hustota: 0,8636 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –7 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00008777 CAS číslo: 78-94-4 EINECS: 201-160-6 UN: 1251 ADR: 6.1 (3, 8),I Merck Index: 12,06214 |