(±)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
B89000-100ML
B89000-500ML
SIALB89000-100MLEA
844
CZK
SIALB89000-100ML
SIALB89000-500ML
(±)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-sec-Butylamin
Vzorec:
C₄H₁₁N Bod varu: 63,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –104 °C Hustota: 0,724 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008094 CAS číslo: 13952-84-6 EINECS: 237-732-7 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 12,01579 |