Tisk…
3-Iodopropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
M-Clarity™ quality level = MQ100
I10457-25G I10457-5G
SIALI10457-25GEA 3590 CZK
SIALI10457-25G SIALI10457-5G
3-Iodopropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodopropionic acid
Vzorec: C₃H₅IO₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83 °C
MDL Number: MFCD00002765
CAS číslo: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III