Tisk…
(±)-Mercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
88460-100G 88460-500G
SIAL88460-100GEA 1870 CZK
SIAL88460-100G SIAL88460-500G
(±)-Mercaptosuccinic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Mercaptosuccinic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004860
CAS číslo: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479