Tisk…
Allyl bromide 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 7950 CZK
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Allyl bromide 99% stabilizovaný
Allyl bromide
Vzorec: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Bod varu: 70…71 °C (760 mmHg)
Bod tání: –119 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000244
CAS číslo: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00285
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide