2-brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
tert-Butyl bromide
Stabilization:
Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250
8.01966.1000
8.01966.0250EA
1970
CZK
8.01966.0250
8.01966.1000
2-brom-2-methylpropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-brom-2-methylpropan
Vzorec:
C₄H₉Br MW: 137.02 Bod varu: 73 Bod tání: –20 °C Hustota: 1.2125 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS číslo: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 13,01554 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 137.01 g/mol |
Boiling Point | 72 - 74 °C |
Vapor Pressure | 179.9 hPa (25 °C) |
Flash Point | 16 °C |
Refractive Index | 1.4279 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |