(±)-Mercaptosuccinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23301.14
B23301.22
B23301.36
B23301.14EA
968
CZK
B23301.14
B23301.22
B23301.36
(±)-Mercaptosuccinic acid ≥98%
(±)-Mercaptosuccinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860
Vzorec:
C₄H₆O₄S Bod varu: 322 °C (1013 hPa) Bod tání: 150…155 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004860 CAS číslo: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Merck Index: 14,9343 |