Tisk…
(±)-Mercaptosuccinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125551000 125555000 125550025
ACRO125551000EA 2350 CZK
ACRO125551000 ACRO125555000 ACRO125550025
(±)-Mercaptosuccinic acid 99%
(±)-Mercaptosuccinic acid
Vzorec: C₄H₆O₄S
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004860
CAS číslo: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %