Tisk…
2-brom-2-methylpropan 96% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 2590 CZK
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-brom-2-methylpropan 96% stabilised
2-brom-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Br
MW: 137.02
Bod varu: 72…74 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1.18 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000125
CAS číslo: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)