Tisk…
Kyselina DL-jablečná, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M0875-1KG M0875-100G M0875-500G
SIALM0875-1KGEA 2350 CZK
SIALM0875-1KG SIALM0875-100G SIALM0875-500G
Kyselina DL-jablečná, Sigma-Aldrich®
Kyselina DL-jablečná
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…132 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064212
CAS číslo: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM