Tisk…
Kyselina DL-jablečná, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
240176-250G 240176-50G
SIAL240176-250GEA 2380 CZK
SIAL240176-250G SIAL240176-50G
Kyselina DL-jablečná, Sigma-Aldrich®
Kyselina DL-jablečná
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…132 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064212
CAS číslo: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM