Tisk…
Kyselina DL-jablečná ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17874.0E A17874.30 A17874.36
A17874.0EEA 2410 CZK
A17874.0E A17874.30 A17874.36
Kyselina DL-jablečná ≥98%
Kyselina DL-jablečná
Purity: 98% CAS No.: 6915-15-7 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Flash Point: 203°(397°F) Physical Form: Powder Density: 1.609 Appearance: White to pale cream Melting Point: 130-133° Solubility: Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol. Insoluble in benzene. Beilstein Reference: 1723539 Merck Reference: 14,5707 MDL No.: MFCD00064212
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…133 °C
Hustota: 1,609
Bod vzplanutí: 203 °C (397 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064212
CAS číslo: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 14,5707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM