Tisk…

(±)-2-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2-Mercaptopropionic acid

M-Clarity™ quality level = MQ300

W318000-1KG-K W318000-25KG-K W318000-5KG-K
SIALW318000-1KG-KEA 5040 CZK
SIALW318000-1KG-K SIALW318000-25KG-K SIALW318000-5KG-K
(±)-2-Mercaptopropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10…14 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00004862
CAS číslo: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR