(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10257.22
L10257.36
L10257.09
L10257.22EA
1100
CZK
L10257.22
L10257.36
L10257.09
(±)-2-Mercaptopropionic acid ≥97%
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 79-42-5
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Unpleasant
Melting Point: 10-14°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 506218
Merck Reference: 14,9340
UN No.: 2936
MDL No.: MFCD00004862
Vzorec:
C₃H₆O₂S Bod varu: 217 °C Bod tání: 10…14 °C Hustota: 1,196 Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004862 CAS číslo: 79-42-5 EINECS: 201-206-5 UN: 2936 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9340 |