Tisk…
(±)-2-Mercaptopropionic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138791000 138795000 138790025
ACRO138791000EA 1310 CZK
ACRO138791000 ACRO138795000 ACRO138790025
(±)-2-Mercaptopropionic acid 95%
(±)-2-Mercaptopropionic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
Bod varu: 102 °C (16 mmHg)
Bod tání: 10…14 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004862
CAS číslo: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4804 to 1.4824 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥94 %