DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71720-25G
71720-5G
SIAL71720-25GEA
8630
CZK
SIAL71720-25G
SIAL71720-5G
DL-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
DL-Sodium lactate
Vzorec:
H₃CCH(OH)COONa MW: 112,06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065400 CAS číslo: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 Merck Index: 13,08709 |