Tisk…
Lactic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
69785-1L 69785-2.5L 69785-250ML
SIAL69785-1LEA 3050 CZK
SIAL69785-1L SIAL69785-2.5L SIAL69785-250ML
Lactic acid, Sigma-Aldrich®
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Bod varu: 122 °C (20 hPa)
Hustota: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004520
CAS číslo: 598-82-3
EINECS: 209-954-4
Merck Index: 13,05351