Tisk…
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
M-Clarity™ quality level = MQ100
861677-10G 861677-50G
SIAL861677-10GEA 3550 CZK
SIAL861677-10G SIAL861677-50G
DL-Cysteine, Sigma-Aldrich®
DL-Cysteine
Vzorec: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,441 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004881
CAS číslo: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850