Tisk…
DL-Cysteine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
230120100 230120500
ACRO230120100EA 2340 CZK
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cysteine 97%
DL-Cysteine
Vzorec: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16
Bod varu: 254
Bod tání: 225 °C (rozkl.)
Hustota: 1.441
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004881
CAS číslo: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N