Tisk…
N-Methylethylenediamine 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
A12165.06 A12165.14 A12165.22
A12165.06EA 2120 CZK
A12165.06 A12165.14 A12165.22
N-Methylethylenediamine 95% stabilizovaný
N-Methylethylenediamine
Vzorec: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Bod varu: 114…116 °C
Hustota: 0,851
Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008165
CAS číslo: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II