DL-Norleucine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10791.14
A10791.22
A10791.14EA
1900
CZK
A10791.14
A10791.22
DL-Norleucine ≥98%
DL-Norleucine
Purity: 98%
CAS No.: 616-06-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Bod varu: 246 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064422 CAS číslo: 616-06-8 EINECS: 210-462-7 Merck Index: 14,6706 |