L(+)-Arginin 98,5, powder_crystalline Ph. Eur., USP Ajinomoto Cell Culture, GMP, SAFC®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
MQ500
A4474-100G
A4474-10KG
A4474-25KG
SIALA4474-100GEA
0
CZK
SIALA4474-100G
SIALA4474-10KG
SIALA4474-25KG
L(+)-Arginin 98,5, powder_crystalline Ph. Eur., USP Ajinomoto Cell Culture, GMP, SAFC®
L(+)-Arginin
Vzorec:
C₆H₁₄N₄O₂ MW: 174.2 Bod varu: 368 Bod tání: 238 Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS číslo: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |