Tisk…
DL-Arginine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Arginine, (±)-Arginine, H-DL-Arg-OH, H-Arg-OH
11020-25G 11020-5G
SIAL11020-25GEA 0 CZK
SIAL11020-25G SIAL11020-5G
DL-Arginine, Sigma-Aldrich®
DL-Arginine
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,20 g/mol
MDL Number: MFCD00063117
CAS číslo: 7200-25-1
EINECS: 230-571-3