Tisk…
1-Jódpropan 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Propyl iodide
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 1240 CZK
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Jódpropan 99% stabilised
1-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
Bod varu: 103 °C (1013 hPa)
Bod tání: –101 °C
Hustota: 1,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001095
CAS číslo: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper