Tisk…
1-Iodododecane ≥98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Dodecyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A11909.14 A11909.22 A11909.36
A11909.14EA 1530 CZK
A11909.14 A11909.22 A11909.36
1-Iodododecane ≥98% stabilised
1-Iodododecane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 4292-19-7 Molecular Formula: CH3(CH2)11I Formula Weight: 296.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4844 Melting Point: -3° Boiling Point: 128-130°/11mm Beilstein Reference: 1738943 MDL No.: MFCD00001088
Vzorec: C₁₂H₂₅I
Bod varu: 128…130 °C (11 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,201
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001088
CAS číslo: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1