Tisk…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
107271-500ML 107271-25ML
SIAL107271-500MLEA 1310 CZK
SIAL107271-500ML SIAL107271-25ML
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₇ClO₂
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004712
CAS číslo: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164