Tisk…
1-Jódbutan 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butyl iodide
173431000 173435000
ACRO173431000EA 1730 CZK
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Jódbutan 98% stabilizovaný
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –103 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001098
CAS číslo: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01572
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper