Tisk…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
A16143.0E A16143.30 A16143.36
A16143.0EEA 4230 CZK
A16143.0E A16143.30 A16143.36
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 96-24-2 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: -40° Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 635684 Merck Reference: 14,2145 UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00004712
Vzorec: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54
Bod varu: 213 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.322
Bod vzplanutí: 137 °C (278 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004712
CAS číslo: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
Merck Index: 13,02164