1,3-Diiodopropane 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
218600250
218601000
ACRO218600250EA
3220
CZK
ACRO218600250
ACRO218601000
1,3-Diiodopropane 99% stabilizovaný
1,3-Diiodopropane
Vzorec:
C₃H₆I₂ Bod varu: 111…113 °C (31 mmHg) Bod tání: –20 °C Hustota: 2,576 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00001097 CAS číslo: 627-31-6 EINECS: 210-993-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |