Tisk…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 3550 CZK
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₇ClO₂
Bod varu: 213 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,322 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004712
CAS číslo: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %