Tisk…
3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane
215440250 215441000
ACRO215440250EA 2440 CZK
ACRO215440250 ACRO215441000
3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilizovaný
3-Chloro-1-iodopropane
Vzorec: C₃H₆ClI
MW: 204,44 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,9 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001096
CAS číslo: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper