Tisk…
(±)-2-Chloropropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
109274-100G 109274-500G
SIAL109274-100GEA 869 CZK
SIAL109274-100G SIAL109274-500G
(±)-2-Chloropropionic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004224
CAS číslo: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
UN: 2511
ADR: 8,III