(±)-2-Chloropropionic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
A12860.22
A12860.36
A12860.22EA
872
CZK
A12860.22
A12860.36
(±)-2-Chloropropionic acid ≥94%
(±)-2-Chloropropionic acid
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Bod varu: 78…80 °C (11 mmHg) Bod tání: –13 °C Hustota: 1,262 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004224 CAS číslo: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |