Chloraceton 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
173470010
173470250
173472500
173470050
173470010.EA
4710
CZK
173470010.
173470250.
173472500.
173470050.
Chloraceton 96% stabilizovaný
Chloraceton
Vzorec:
C₃H₅ClO Bod varu: 120 °C (1013 hPa) Hustota: 1,16 g/cm³ Bod vzplanutí: 32 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000936 CAS číslo: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN: 1695 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,02131 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Stabilizer | 0.1 % epoxidized soybean oil |