Chloroform 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization:
0.6 % EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83627.320EA
6360
CZK
83627.320
83627.290
Chloroform 99,8 Stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ MW: 119.38 Bod varu: 61.7 °C (1013 hPa) Bod tání: –63 °C Hustota: 1.48320 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (+ stabilizing agent) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (280 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (250 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98 % |