Tisk…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226130-25G 226130-5G
SIAL226130-25GEA 11370 CZK
SIAL226130-25G SIAL226130-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004711
CAS číslo: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II