Tisk…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209850050 209850250
ACRO209850050EA 5010 CZK
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Bod varu: 72…75 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,77 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004711
CAS číslo: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %