Tisk…
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
M-Clarity™ quality level = MQ200
D43050-100G D43050-500G
SIALD43050-100GEA 1360 CZK
SIALD43050-100G SIALD43050-500G
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Dibromo-1-propanol
Vzorec: HOCH₂BrCHCH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 2,1682 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004699
CAS číslo: 96-13-9
EINECS: 202-480-9